Få mere at vide
2-Phenyl-2-pentenal, (E)+(Z), 90+%
Artikelnummer. 11430214
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430214 25 g 25g
11420214 5 g 5g
11440214 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430214 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13635.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 3491-63-2 | C11H12O | 160,216 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3491-63-2
Molekylær formel C11H12O
Molekylvægt (g/mol) 160.216
MDL nummer MFCD00051835
InChI nøgle YPAJRUMMODCONM-IZZDOVSWSA-N
Synonym 2-phenyl-2-pentenal, 2z-2-phenylpent-2-enal
PubChem CID 15310469
IUPAC navn (Z)-2-phenylpent-2-enal
SMIL CCC=C(C=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenyl-2-pentenal
Navn note (E)+(Z)
Tæthed 1.005
Kogepunkt 124 °C til 126 °C (14 mmHg)
Flammepunkt >100 °C (212 °F)
Brydningsindeks 1.551
Mængde 25 g
Beilstein 1859032
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 160.22
Procent renhed ≥90%