Få mere at vide
2-Phenyl-2-pentanol, 98%
Artikelnummer. 15423227
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15423227 1 g 1g
11435806 5 g 5g
11445806 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15423227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20854.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4383-18-0 | C11H16O | 164.248 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4383-18-0
Molekylær formel C11H16O
Molekylvægt (g/mol) 164.248
MDL nummer MFCD00046592
InChI nøgle YBQOTTAEVBHNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-2-pentanol, 2-phenyl-pentan-2-ol, benzenemethanol, .alpha.-methyl-.alpha.-propyl, methyl phenylbutanol, acmc-1aei8, methyl phenyl n-propyl carbinol
PubChem CID 138214
IUPAC navn 2-phenylpentan-2-ol
SMIL CCCC(C)(C1=CC=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenyl-2-pentanol
Mængde 1 g
Formel vægt 164.25
Procent renhed 98%