Få mere at vide
2-Phenyl-2-butenal, (E)+(Z), 97%
Artikelnummer. 11422257
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422257 25 g 25g
11412257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14185.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 4411-89-6 | C10H10O | 146,19 g/mol
2-Phenyl-2-butenal bruges som fødevaretilsætningsstof. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Phenyl-2-butenal anvendes som fødevaretilsætningsstof. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i olie og ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Inkompatibel med oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4411-89-6
Molekylær formel C10H10O
Molekylvægt (g/mol) 146.19
MDL nummer MFCD00053158
InChI nøgle DYAOGZLLMZQVHY-MBXJOHMKSA-N
Synonym 2-phenyl-2-butenal, 2-phenylcrotonaldehyde, 2-phenylbutenal, alpha-phenylcrotonaldehyde, unii-n8emo6yrv9, e-2-phenylbut-2-enal, 2-butenal, 2-phenyl, alpha-ethylidenebenzeneacetaldehyde, n8emo6yrv9, e-2-phenyl-2-butenal
PubChem CID 6429333
IUPAC navn (E)-2-phenylbut-2-enal
SMIL C\C=C(\C=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenyl-2-butenal
Navn note (E)+(Z)
Kogepunkt 115 °C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.561
Mængde 25 g
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i olie og ethanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 146.19
Procent renhed 97%