Få mere at vide
2-Phenyl-2-butenal, (E)+(Z), 97%
Beskrivelse
2-Phenyl-2-butenal bruges som fødevaretilsætningsstof. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Phenyl-2-butenal anvendes som fødevaretilsætningsstof. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i olie og ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Inkompatibel med oxidationsmidler og reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenyl-2-butenal |
| Navn note | (E)+(Z) |
| Kogepunkt | 115 °C (15 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.561 |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i olie og ethanol. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 146.19 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Phenyl-2-butenal,(E)+(Z)
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Phenyl-2-butenal,(E)+(Z)