Få mere at vide
(+/-)-2-Phenyl-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495467
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495467 250 g 250g
11485467 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23473.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1123-85-9 | C9H12O | 136.194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1123-85-9
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00004736
InChI nøgle RNDNSYIPLPAXAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-1-propanol, hydratropic alcohol, hydratropyl alcohol, 2-phenylpropanol-1, beta-methylphenethyl alcohol, 2-phenylpropyl alcohol, 1-propanol, 2-phenyl, 1-hydroxy-2-phenylpropane, 2-phenylpropanol, benzeneethanol, .beta.-methyl
PubChem CID 14295
IUPAC navn 2-phenylpropan-1-ol
SMIL CC(CO)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-2-Phenyl-1-propanol
Smeltepunkt -37°C
Tæthed 0.975
Kogepunkt 220°C
Flammepunkt 108°C (226°F)
Brydningsindeks 1.5262
Mængde 250 g
Beilstein 1906760
Formel vægt 136.19
Procent renhed 97%