Få mere at vide
2-Phenyl-1,3-propanediol, 98%
Artikelnummer. 15443298
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15443298 25 g 25g
15433298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15443298 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H56761.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1570-95-2 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1570-95-2
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.193
MDL nummer MFCD00236056
InChI nøgle BPBDZXFJDMJLIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-1,3-propanediol, 2-phenyl-1,3-propanediole, 2-phenyl-propane-1,3-diol, 2-phenyl-1,3-propane diol, unii-9f93674jbb, 1,3-propanediol, 2-phenyl, phenylpropanediol, pubchem20386, rarechem al bd 1370, acmc-1bz5a
PubChem CID 254178
IUPAC navn 2-phenylpropan-1,3-diol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(CO)CO
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Phenyl-1,3-propanediol
Smeltepunkt 53°C to 56°C
Mængde 25 g
Formel vægt 152.19
Procent renhed 98%