Få mere at vide
2-Phenoxyphenylboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11906031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11906031 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11906031 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444020100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenoxyphenylboronic acid
CAS 108238-09-1
Smeltepunkt 110°C to 112°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Molekylær formel C12H11BO3
MDL nummer MFCD01001592
Mængde 10 g
Synonym 2-phenoxybenzeneboronic acid, 2-phenoxyphenyl boronic acid, 2-phenoxyphenyl boranediol, 2-phenoxy phenylboronic acid, boronic acid, 2-phenoxyphenyl, pubchem9521, acmc-1bnrk, ksc174e3r, 2-phenoxy-phenyl boronic acid, 2-phenoxyphenylboronicacid
InChI nøgle AVOWPOFIQZSVGV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)C1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
IUPAC navn (2-phenoxyphenyl)boronic acid
Molekylvægt (g/mol) 214.03
PubChem CID 2773559
Formel vægt 214.03
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenoxyphenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.