Få mere at vide
(2-phenoxyphenyl)methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10317454
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10317454 250 mg 250mg
10082264 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10317454 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC49909CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 13807-84-6
Molekylær formel C13H12O2
Molekylvægt (g/mol) 200.237
MDL nummer MFCD00017297
InChI nøgle VMZBMTWFHYYOIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenoxyphenyl methanol, 2-phenoxybenzyl alcohol, o-phenoxybenzyl alcohol, phenoxyphenylmethanol, 2-phenoxybenzylalcohol, 2-phenoxybenzenemethanol, o-phenoxy benzyl alcohol, 2-phenoxy-benzenemethanol, benzenemethanol, phenoxy, 2-phenoxy-phenyl-methanol
PubChem CID 3660111
IUPAC navn (2-phenoxyphenyl)methanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Phenoxyphenyl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 200.24
Procent renhed 97%