Få mere at vide
2-Phenoxylanilin, TRC
Artikelnummer. 30134574
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134574 25 g
30133047 100 g
17962285 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134574 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP29820025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2688-84-8
Molekylær formel C12 H11 N O
Molekylvægt (g/mol) 185.22
Synonym 2-Phenoxyaniline, Nimesulide Imp. C (EP), Benzenamine, 2-phenoxy-, Aniline, o-phenoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Phenoxybenzenamine, 2-Aminodiphenyl ether, 2-Aminophenyl phenyl ether, 2-Phenoxaniline, 2-Phenoxylaniline, 2-Phenoxyphenylamine, NSC 39655, o-Aminodiphenyl ether, o-Aminophenyl phenyl ether, o-Phenoxyaniline
IUPAC navn 2-fenoxyanilin
SMIL Nc1ccccc1Oc2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenoxyaniline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C12H11NO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
Formel vægt 185.0841
Procent renhed >95%