Få mere at vide
2-Phenoxyethanol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446582 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
11446582 100 mL
1 options
Artikelnummer. 11446582 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215014880
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 122-99-6
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.166
InChI nøgle QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane
PubChem CID 31236
ChEBI CHEBI:64275
IUPAC navn 2-phenoxyethanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenoxyethanol
Mængde 100 mL
Formel vægt 138.2