Få mere at vide
2-Phenoxyethanol, 99%
Artikelnummer. 10511571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
250ml
5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10511571 1 L Glasflaske 1 L
10367010 250 mL Glasflaske 250ml
10043763 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10176223 5 L Plast tromle 5 L
11944731 25 L Metal tromle 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10511571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130240010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    544.78 DKK
    490.65 DKK / 1 L
    Spare 54.13 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
2-Phenoxyethanol, 99%, C8H10O2, CAS-nummer-122-99-6, ethylenglycol monophenylether, ethanol, 2-phenoxy, 1-hydroxy-2-phenoxyethan, phenoxyethanol, phenoxyethylalkohol, phenoxethol, phenoxytol, phenoxetol, phenylcellosolve, ethylenglycol phenylether, 25L, 98,5% min. (GC), 06.146, 237,0 grader. C | CAS: 122-99-6 | C8H10O2 | 138,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-99-6
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00002857
InChI nøgle QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane
PubChem CID 31236
ChEBI CHEBI:64275
IUPAC navn 2-phenoxyethanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenoxyethanol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 11,0 °C til 13,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.1000g/mL
Kogepunkt 237,0 °C
Flammepunkt 130 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5OCH2CH2OH
Brydningsindeks 1,5360 til 1,5400
Mængde 1 L
Beilstein 06,146
Merck Index 15,7369
Specifik vægtfylde 1.1
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 30 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol og ether, blandeligt med acetone og ethylacetat
Viskositet 29 mPa (20 °C)
Formel vægt 138.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenoxyethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol monophenyl ether