Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenoxyethanol |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 11,0 °C til 13,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.1000g/mL |
| Kogepunkt | 237,0 °C |
| Flammepunkt | 130 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Phenoxyethanol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.