Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenoxyethanol |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 11,0 °C til 13,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.1000g/mL |
| Kogepunkt | 237,0 °C |
| Flammepunkt | 130 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Vis mere |