Få mere at vide
2-Phenoxyethanol, 94%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
2-Phenoxyethanol anvendes som opløsningsmiddel til celluloseacetat, blæk og harpiks. Det bruges også som fikseringsmiddel til parfume, insektmidler og topiske antiseptika. Det anvendes som et overfladeaktivt middel. Det virker som et bedøvelsesmiddel i akvakulturen af nogle fisk. Desuden bruges det som konserveringsmiddel og kosmetisk råmateriale. Ud over dette bruges det til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser og farvestoffer.
Opløselighed
Blandbar med vand, ethanol, propanol og propylenglycol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenoxyethanol |
| Smeltepunkt | 11 °C til 14 °C |
| Tæthed | 1.102 |
| Kogepunkt | 245 °C |
| Flammepunkt | 121 °C (249 °C) |
| Analyseprocentområde | 94% |
| Lineær formel | C6H5O(CH2)2OH |
| Brydningsindeks | 1.537 |
| Mængde | 5000 g |
| Beilstein | 1364011 |
| Vis mere |