Få mere at vide
2-Phenoxyethanol, 94%
Artikelnummer. 11439702
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439702 250 g 250g
11429702 1000 g 1000g
11449702 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439702 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10786.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 122-99-6 | C8H10O2 | 138,166 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
2-Phenoxyethanol anvendes som opløsningsmiddel til celluloseacetat, blæk og harpiks. Det bruges også som fikseringsmiddel til parfume, insektmidler og topiske antiseptika. Det anvendes som et overfladeaktivt middel. Det virker som et bedøvelsesmiddel i akvakulturen af nogle fisk. Desuden bruges det som konserveringsmiddel og kosmetisk råmateriale. Ud over dette bruges det til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser og farvestoffer.
Opløselighed
Blandbar med vand, ethanol, propanol og propylenglycol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-99-6
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.166
MDL nummer MFCD00002857
InChI nøgle QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane
PubChem CID 31236
ChEBI CHEBI:64275
IUPAC navn 2-phenoxyethanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenoxyethanol
Smeltepunkt 11 °C til 14 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.102 g/mL
Kogepunkt 245 °C
Flammepunkt 121 °C (249 °C)
Analyseprocentområde 94%
Lineær formel C6H5O(CH2)2OH
Brydningsindeks 1.537
Mængde 250 g
Beilstein 1364011
Merck Index 14,7257
Opløselighedsinformation Blander med vand, ethanol, propanol og propylenglycol.
Formel vægt 138.17
Procent renhed 94%
Fysisk form Væske