Få mere at vide
2-Phenoxybenzylbromid, 97 %
Artikelnummer. 15496417
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496417 5 g 5g
15406427 250 mg 250mg
15486417 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33585.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 82657-72-5 | C13H11BrO | 263,134 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82657-72-5
Molekylær formel C13H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 263.134
MDL nummer MFCD01320513
InChI nøgle YQRIQBOWLXRKKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-2-phenoxybenzene, 2-phenoxybenzyl bromide, benzene, bromomethylphenoxy, acmc-20eqyy, 2-bromomethylphenyl phenyl ether, 1-bromomethyl-2-phenoxy-benzene, 2-bromomethyl-1-phenoxybenzene, 1-2-bromomethyl phenoxy benzene, 1-bromomethyl-2-phenyloxy benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-phenoxy
PubChem CID 22675469
IUPAC navn 1-(brommethyl)-2-phenoxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenoxybenzyl bromide
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Formel vægt 263.14
Procent renhed 97%