Få mere at vide
2-Phenoxybenzyl alcohol, 97%
Artikelnummer. 15466127
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466127 250 mg 250mg
15446127 1 g 1g
15456127 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15466127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33314.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 13807-84-6 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13807-84-6
Molekylær formel C13H12O2
Molekylvægt (g/mol) 200.237
MDL nummer MFCD00017297
InChI nøgle VMZBMTWFHYYOIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenoxyphenyl methanol, 2-phenoxybenzyl alcohol, o-phenoxybenzyl alcohol, phenoxyphenylmethanol, 2-phenoxybenzylalcohol, 2-phenoxybenzenemethanol, o-phenoxy benzyl alcohol, 2-phenoxy-benzenemethanol, benzenemethanol, phenoxy, 2-phenoxy-phenyl-methanol
PubChem CID 3660111
IUPAC navn (2-phenoxyphenyl)methanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenoxybenzyl alcohol
Mængde 250 mg
Formel vægt 200.24
Procent renhed 97%