Få mere at vide
2-Phenoxybenzoylchlorid, TECH, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10758455
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10758455 250 mg 250mg
10121773 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10758455 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC49902CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 40501-36-8
Molekylær formel C13H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 232.663
MDL nummer MFCD03424711
InChI nøgle BMGKQFRMINVVPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylchloride, 2-phenoxy, phenoxybenzoyl chloride, 2-phenoxy benzoyl chloride, 2-phenoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-phenoxy, 2-phenoxybenzoic acid chloride, 2-chlorocarbonyl diphenyl ether
PubChem CID 11075303
IUPAC navn 2-phenoxybenzoylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenoxybenzoyl chloride
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 232.67
Procent renhed 90%