Få mere at vide
2-Phenoxybenzoylchlorid, TECH, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10121773
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10121773
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC49902DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 40501-36-8
Molekylær formel C13H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 232.663
MDL nummer MFCD03424711
InChI nøgle BMGKQFRMINVVPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylchloride, 2-phenoxy, phenoxybenzoyl chloride, 2-phenoxy benzoyl chloride, 2-phenoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-phenoxy, 2-phenoxybenzoic acid chloride, 2-chlorocarbonyl diphenyl ether
PubChem CID 11075303
IUPAC navn 2-phenoxybenzoylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenoxybenzoyl chloride
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Mængde 1 g
Formel vægt 232.67
Procent renhed 90%