Få mere at vide
2-Phenoxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30134366
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134366 10 g
30132390 50 g
30005285 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134366 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP39941310G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2243-42-7
Molekylær formel C13 H10 O3
Molekylvægt (g/mol) 214.22
Synonym 2-Phenoxybenzoic Acid, Benzoic acid, 2-phenoxy- (9CI, ACI), 2-Phenoxybenzoic acid (ACI), Benzoic acid, o-phenoxy- (6CI, 7CI, 8CI), 2-(Phenyloxy)benzoic acid, 2-PBA, NSC 39656, o-Phenoxybenzoic acid
IUPAC navn 2-fenoxybenzoesyre
SMIL OC(=O)c1ccccc1Oc2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenoxybenzoic acid
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H10O3/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,14,15)
Formel vægt 214.063