Få mere at vide
2-Phenoxybenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11468773
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468773 100 g 100g
11458773 25 g 25g
11478773 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468773 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10515.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 2243-42-7 | C13H10O3 | 214,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2243-42-7
Molekylær formel C13H10O3
Molekylvægt (g/mol) 214.22
MDL nummer MFCD00002429
InChI nøgle PKRSYEPBQPFNRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenoxybenzoic acid, benzoic acid, 2-phenoxy, benzoic acid, o-phenoxy, phenoxybenzoic acid, ortho-phenoxybenzoic acid, 2-phenoxybenzoicacid, 2-carboxydiphenyl ether, 2-phenoxy-benzoic acid, o-phenoxybenzoic acid, o-carboxydiphenyl ether
PubChem CID 75237
ChEBI CHEBI:72636
IUPAC navn 2-phenoxybenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenoxybenzoic acid
Smeltepunkt 111 °C til 115 °C
Mængde 100 g
Beilstein 978452
Formel vægt 214.22
Procent renhed 98%