Få mere at vide
2-Phenoxybenzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 15460018
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460018 5 g 5g
15450018 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53264.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 108238-09-1 | C12H11BO3 | 214,03 g/mol
Reaktant til palladiumkatalyserede krydskoblingsreaktioner, trifluormethylering via kobbermedieret oxidativ krydskobling, fremstilling af biologisk og farmakologisk aktive molekyler, fremstilling af pyridazinbaserede stilladser som a-helix mimetika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Reaktant til palladiumkatalyserede krydskoblingsreaktioner, trifluormethylering via kobbermedieret oxidativ
krydskobling, fremstilling af biologisk og farmakologisk aktive molekyler, fremstilling af pyridazinbaserede stilladser som a-helix mimetika.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108238-09-1
Molekylær formel C12H11BO3
Molekylvægt (g/mol) 214.03
MDL nummer MFCD01001592
InChI nøgle AVOWPOFIQZSVGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenoxybenzeneboronic acid, 2-phenoxyphenyl boronic acid, 2-phenoxyphenyl boranediol, 2-phenoxy phenylboronic acid, boronic acid, 2-phenoxyphenyl, pubchem9521, acmc-1bnrk, ksc174e3r, 2-phenoxy-phenyl boronic acid, 2-phenoxyphenylboronicacid
PubChem CID 2773559
IUPAC navn (2-phenoxyphenyl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 116 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 214.03
Procent renhed 98%