Få mere at vide
2-Phenoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11325489
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11325489 1 g 1g
11315489 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11325489 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50448.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser
2-Phenoxybenzaldehyd bruges som et reagens i syntesen af chirale 1,3,4-oxadiazol-2-oner som potente og meget selektive FAAH-hæmmere. Anvendes også som reagens ved syntese af [4-(phenoxy)pyridin-3-yl]methylaminer; en ny klasse af selektive noradrenalin-genoptagelseshæmmere (NRI).
Opløselighed Meget svagt
opløselig i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19434-34-5
Molekylær formel C13H10O2
Molekylvægt (g/mol) 198.22
MDL nummer MFCD00800666
InChI nøgle IMPIIVKYTNMBCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenoxybenzaldehyde, 2-phenoxybenzenecarbaldehyde, 2-formyldiphenyl ether, phenoxybenzaldehyde, 2-phenoxy-benzaldehyde, pubchem16236, phenoxybenzenecarbaldehyde, opera_id_1384
PubChem CID 88060
IUPAC navn 2-phenoxybenzaldehyd
SMIL O=CC1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenoxybenzaldehyde
Mængde 1 g
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Meget let opløseligt i vand.
Formel vægt 198.22
Procent renhed 98%