Få mere at vide
2-Phenoxyaniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10261083 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10261083 25 g Glasflaske 25g
10756233 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10261083 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 373160250
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2688-84-8
Molekylær formel C12H11NO
Molekylvægt (g/mol) 185.22
MDL nummer MFCD00035765
InChI nøgle NMFFUUFPJJOWHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminodiphenyl ether, o-phenoxyaniline, 2-aminophenyl phenyl ether, benzenamine, 2-phenoxy, 2-ade, 2-phenoxybenzenamine, o-aminophenyl phenyl ether, aniline, 2-phenoxy, aniline, o-phenoxy, 2-phonoxyaniline
PubChem CID 75899
IUPAC navn 2-phenoxyanilin
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenoxyaniline
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 46°C to 50°C
Farve Brun til Grå
Kogepunkt 170°C (18.0 mmHg)
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5OC6H4NH2
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 185.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenoxyaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.