Få mere at vide
2-Phenoxyanilin, 98%
Description
2-Phenoxyanilin tjener som et antiinflammatorisk middel, der fortrinsvis hæmmer COX-2 frem for COX-1. Det bruges til fremstilling af primært natriumamidkompleks, 4-methyl-2-(2-phenoxyphenyl)azo-phenol og 2-acetoaminodiphenylether. Yderligere bruges det til at danne komplekser med beta-cyclodextrin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-Phenoxyanilin tjener som et antiinflammatorisk middel, der hæmmer fortrinsvis COX-2 frem for COX-1. Det bruges til fremstilling af primært natriumamidkompleks, 4-methyl-2-(2-phenoxyphenyl)azo-phenol og 2-acetoaminodiphenylether. Yderligere bruges det til at danne komplekser med beta-cyclodextrin.
Opløselighed Lidt opløseligt i chloroform og
methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenoxyaniline |
| Smeltepunkt | 46 °C til 48 °C |
| Kogepunkt | 170 °C (18 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 777766 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i kloroform og methanol. |
| Formel vægt | 185.23 |
| Procent renhed | 99% |