Få mere at vide
2-Pentyn-1-ol, 98%
Artikelnummer. p-7020892
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11439893
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12999.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6261-22-9 | C5H8O | 84.118 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6261-22-9
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.118
MDL nummer MFCD00040915
InChI nøgle WLPYSOCRPHTIDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentyn-1-ol, 2-pentyne-1-ol, 2-pentynol, zlchem 1280, pubchem13063, acmc-209n5w, ksc357i0r, 2-pentyn-1-01
PubChem CID 80421
IUPAC navn pent-2-yn-1-ol
SMIL CCC#CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pentyn-1-ol
Tæthed 0.91
Kogepunkt 154°C
Flammepunkt 58°C (136°F)
Lugt Recognizable
Lineær formel CH3CH2C≡CCH2OH
Brydningsindeks 1.453
Mængde 1 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1734007
Formel vægt 84.12
Procent renhed 98%