Få mere at vide
2-Oxo Clopidogrel Carboxylic Acid(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Oxo rac-Clopidogrel carboxylic acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14ClNO3S/c16-11-4-2-1-3-10(11)14(15(19)20)17-6-5-12-9(8-17)7-13(18)21-12/h1-4,7,12,14H,5-6,8H2,(H,19,20) |
| Formel vægt | 323.0383 |