CAS RN 109904-36-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-Oxo Clopidogrel Carboxylic Acid(Mixture of Diastereomers), TRC
CAS: 109904-36-1 Molekylær formel: C15 H14 Cl N O3 S Molekylvægt (g/mol): 323.79 Synonym: α-(2-Chlorophenyl)-2,6,7,7a-tetrahydro-2-oxothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic Acid IUPAC navn: 2-(2-chlorophenyl)-2-(2-oxo-4,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetic acid SMIL: OC(=O)C(N1CCC2SC(=O)C=C2C1)c3ccccc3Cl