Få mere at vide
2-okt-4-en, 97%
Beskrivelse
Reaktant i den rhodium-katalyserede asymmetriske ringåbning af oxabicykliske alkener med organoboronsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
af oxabicykliske alkener med organoboronsyrer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Octen-4-one |
| Tæthed | 0.85 |
| Kogepunkt | 65 °C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | 58 °C (136 °F) |
| Brydningsindeks | 1.445 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1224 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 126.2 |
| Procent renhed | 97% |