Få mere at vide
2-okten-4-en, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405906
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405906 1 g 1g
11415906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22250.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4643-27-0 | C8H14O | 126.199 g/mol
Reaktant i den rhodium-katalyserede asymmetriske ringåbning af oxabicykliske alkener med organoboronsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Reaktant i den rhodium-katalyserede asymmetriske ringåbning
af oxabicykliske alkener med organoboronsyrer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4643-27-0
Molekylær formel C8H14O
Molekylvægt (g/mol) 126.199
MDL nummer MFCD00061023
InChI nøgle FMDLEUPBHMCPQV-GQCTYLIASA-N
Synonym 2-octen-4-one, propenyl butyl ketone, butyl propenyl ketone, unii-c9nb51lmxt, 2-octen-4-one natural, fema no. 3603, c9nb51lmxt, e-oct-2-en-4-one, 2e-oct-2-en-4-one, 2e-2-octen-4-one
PubChem CID 5365891
IUPAC navn (E)-okt-2-en-4-en
SMIL CCCCC(=O)C=CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Octen-4-one
Tæthed 0.85
Kogepunkt 65°C (15 mmHg)
Flammepunkt 58°C (136°F)
Brydningsindeks 1.445
Mængde 1 g
FN nummer UN1224
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 126.2
Procent renhed 97%