Få mere at vide
2-Nitrotoluene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15839340
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15839340 1 L
15829340 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15839340 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8068061000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-72-2
Grad Research
Molekylær formel 2-(NO2)C6H4CH3
Molekylvægt (g/mol) 137.14
Tekniske data
Smeltepunkt -9°C
Tæthed 1.16 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 221°C to 222°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00007157
Mængde 1 L
Synonym 2-Nitrotoluene, o-Nitrotoluene, 2-Nitrotoluene