Få mere at vide
2-nitrotoluen, 99+%
Artikelnummer. 11388510 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11388510 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10225180 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11388510 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129030025
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 88-72-2 | C7H7NO2 | 137,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-72-2
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
InChI nøgle PLAZTCDQAHEYBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrotoluene, o-nitrotoluene, o-nitrotoluol, o-methylnitrobenzene, benzene, 1-methyl-2-nitro, toluene, o-nitro, 2-methyl-1-nitrobenzene, 2-nitrotoluol, ortho-nitrotoluol, 2-methylnitrobenzene
PubChem CID 6944
ChEBI CHEBI:33098
IUPAC navn 1-methyl-2-nitrobenzen
SMIL CC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrotoluene
Smeltepunkt -9,0 °C
Tæthed 1.1600g/mL
Kogepunkt 222,0 °C
Flammepunkt 95 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4NO2
Brydningsindeks 1,5445 til 1,5465
Mængde 2.5 L
Beilstein 05,318
Merck Index 15,6737
Specifik vægtfylde 1.16
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,44 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og benzen
Formel vægt 137.14
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitrotoluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.