Få mere at vide
2-nitrotoluen, 99+%
Artikelnummer. 11485503
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485503 2500 g 2500g
11465503 100 g 100g
11475503 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11485503 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13446.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bruges som mellemprodukt, reagens, som forløber og som et nitrogen-, kulstof- og energitilskud | CAS: 88-72-2 | C7H7NO2 | 137,138 g/mol
2-Nitrotoluen anvendes som mellemprodukt til o-toludin syntesen, som finder anvendelse i farvestofindustrien. Det anvendes som et reagens til påvisning og fotometrisk bestemmelse af oxidationsmiddel. Det bruges også til bestemmelse af blåsyreindhold i luften. Det fungerer som en forløber til fremstilling af 2-amino-4-chlortoluen, 2-amino-6-chlortoluen, nitrotoluensulfonsyrer og toluennitrosulfonsyrechlorider. Det fungerer som et nitrogentilskud i dyrkningsmediet af pseudomonas sp. stamme ClS1. Det fungerer som et kulstof- og energitilskud i dyrkningsmediet af Pseudomonas sp. stamme JS42.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Nitrotoluen anvendes som mellemprodukt til o-toludin syntesen, som finder anvendelse i farvestofindustrien. Det anvendes som et reagens til påvisning og fotometrisk bestemmelse af oxidationsmiddel. Det bruges også til bestemmelse af blåsyreindhold i luften. Det fungerer som en forløber til fremstilling af 2-amino-4-chlortoluen, 2-amino-6-chlortoluen, nitrotoluensulfonsyrer og toluennitrosulfonsyrechlorider. Det fungerer som et nitrogentilskud i dyrkningsmediet af pseudomonas sp. stamme ClS1. Det fungerer som et kulstof- og energitilskud i dyrkningsmediet af Pseudomonas sp. stamme JS42.
Opløselighed
Blandbar med acetone, benzen, chloroform, diethylether, ethanol og petroleumsether. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler, stærke baser, svovlsyre, reduktionsmidler, hydrogen og natrium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-72-2
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.138
MDL nummer MFCD00007157
InChI nøgle PLAZTCDQAHEYBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrotoluene, o-nitrotoluene, o-nitrotoluol, o-methylnitrobenzene, benzene, 1-methyl-2-nitro, toluene, o-nitro, 2-methyl-1-nitrobenzene, 2-nitrotoluol, ortho-nitrotoluol, 2-methylnitrobenzene
PubChem CID 6944
ChEBI CHEBI:33098
IUPAC navn 1-methyl-2-nitrobenzen
SMIL CC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrotoluene
Smeltepunkt -4 °C
Tæthed 1.166
Kogepunkt 224 °C til 226 °C
Flammepunkt 106 °C (222 °F)
Brydningsindeks 1.545
Mængde 2500 g
FN nummer UN1664
Beilstein 1907580
Merck Index 14,6650
Opløselighedsinformation Blandet med acetone, benzen, chloroform, diethylether, ethanol og petroleumsether; Ublandelig med vand.
Formel vægt 137.14
Procent renhed ≥99%