Få mere at vide
2-Nitroterephthalic acid 4-methyl ester, 97%
Artikelnummer. p-7030223
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11372959
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27779.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 55737-66-1 | C9H7NO6 | 225.156 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55737-66-1
Molekylær formel C9H7NO6
Molekylvægt (g/mol) 225.156
MDL nummer MFCD06203344
InChI nøgle VULISSQANNKDCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxycarbonyl-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-4-methoxycarbonyl benzoic acid, 2-nitroterephthalic acid 4-methyl ester, acmc-1awlg, methyl 4-carboxy-3-nitrobenzoate, 4-carbomethoxy-2-nitrobenzoic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitrobenzoicacid, 2-nitro-terephthalic acid 4-methyl ester
PubChem CID 21906474
SMIL COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitroterephthalic acid 4-methyl ester
Smeltepunkt 132°C to 136°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 225.17
Procent renhed 97%