Få mere at vide
2-Nitroterephthalinsyre 4-methylester, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitroterephthalic acid 4-methyl ester |
| Smeltepunkt | 132 °C til 136 °C |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 225.17 |
| Procent renhed | 97% |