Få mere at vide
2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester, 97%
Artikelnummer. p-7029634
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11436220
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27121.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 35092-89-8 | C9H7NO6 | 225.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35092-89-8
Molekylær formel C9H7NO6
Molekylvægt (g/mol) 225.16
MDL nummer MFCD00024510
InChI nøgle MIIADZYPHVTLPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxycarbonyl-3-nitrobenzoic acid, 1-methyl 2-nitroterephthalate, methyl hydrogen 2-nitroterephthalate, 3-nitro-4-carbomethoxybenzoic acid, 2-nitroterephthalic acid 1-methyl ester, methyl 2-nitro-4-carboxybenzoate, methyl-2-nitro-4-carboxy-benzoate, 4-carbomethoxy-3-nitro-benzoic acid
PubChem CID 98592
IUPAC navn 4-(methoxycarbonyl)-3-nitrobenzoesyre
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester
Smeltepunkt 173°C to 178°C
Mængde 5 g
Formel vægt 225.17
Procent renhed 97%