Få mere at vide
2-Nitroterephthalsyre 1-methylester, 97%
Artikelnummer. 11446220
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446220 25 g 25g
11436220 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446220 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27121.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 35092-89-8 | C9H7NO6 | 225,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35092-89-8
Molekylær formel C9H7NO6
Molekylvægt (g/mol) 225.16
MDL nummer MFCD00024510
InChI nøgle MIIADZYPHVTLPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxycarbonyl-3-nitrobenzoic acid, 1-methyl 2-nitroterephthalate, methyl hydrogen 2-nitroterephthalate, 3-nitro-4-carbomethoxybenzoic acid, 2-nitroterephthalic acid 1-methyl ester, methyl 2-nitro-4-carboxybenzoate, methyl-2-nitro-4-carboxy-benzoate, 4-carbomethoxy-3-nitro-benzoic acid
PubChem CID 98592
IUPAC navn 4-(methoxycarbonyl)-3-nitrobenzoesyre
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester
Smeltepunkt 173 °C til 178 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 225.17
Procent renhed 97%