missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Nitrosopyridine, TRC

Artikelnummer. 30137855
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30137855 5 mg -
30132500 2.5 mg 2.5mg
30005407 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137855 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5466555MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 79917-37-6
Molekylær formel C5H4N2O
Molekylvægt (g/mol) 108.1
Synonym 2-Nitrosopyridine, Pyridine, 2-nitroso-
IUPAC navn 2-nitrosopyridine
SMIL O=Nc1ccccn1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Nitrosopyridine
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C5H4N2O/c8-7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H
Formel vægt 108.0324
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.