CAS RN 79917-37-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-Nitrosopyridine, TRC
CAS: 79917-37-6 Molekylær formel: C5H4N2O Molekylvægt (g/mol): 108.1 Synonym: 2-Nitrosopyridine,Pyridine, 2-nitroso- IUPAC navn: 2-nitrosopyridine SMIL: O=Nc1ccccn1