Få mere at vide
2-Nitrophenylhydrazin, 97%, fugtet med ca. 30% vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10795401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10795401 10 g Glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10795401 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128830100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3034-19-3 | C6H7N3O2 | 153,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrophenylhydrazine
Navn note 97%
CAS 3034-19-3, 7732-18-5
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 89,0 °C til 94,0 °C
Farve Orange til rød
Tab ved tørring 30% til 35%
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H7N3O2
Lineær formel O2NC6H4NHNH2
MDL nummer MFCD00007577
Mængde 10 g
Synonym 2-nitrophenyl hydrazine, hydrazine, nitrophenyl, hydrazine, o-nitrophenyl, o-nitrophenylhydrazine, hydrazine, 2-nitrophenyl, 2-nitrophenylhrdrazine, 2-nitrophenyl diazane, pubchem12859, acmc-1agti, o-nitrophenyl hydrazine
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløselige i benzen
InChI nøgle FRBUNLLUASHNDJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C(=C1)NN)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn (2-nitrophenyl)hydrazin
Molekylvægt (g/mol) 153.14
PubChem CID 3314739
Formel vægt 153.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitrophenylhydrazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.