Få mere at vide
2-Nitrophenyleddikesyre, 99%
Artikelnummer. 11475433
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475433 100 g 100g
11465433 25 g 25g
11485433 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475433 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13411.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 3740-52-1 | C8H7NO4 | 181,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3740-52-1
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.15
MDL nummer MFCD00007190
InChI nøgle WMUZDBZPDLHUMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrophenylacetic acid, 2-2-nitrophenyl acetic acid, 2-nitrophenyl acetic acid, o-nitrophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-nitro, acetic acid, o-nitrophenyl, ortho-nitrophenyl acetic acid, 2-o-nitrophenyl acetic acid, 2-nitrobenzeneacetic acid, unii-05tn0suy38
PubChem CID 77337
IUPAC navn 2-(2-nitrophenyl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrophenylacetic acid
Smeltepunkt 139 °C til 142 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 1959243
Formel vægt 181.15
Procent renhed 99%