Få mere at vide
2-Nitrophenyleddikesyre, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrophenylacetic acid |
| Smeltepunkt | 139 °C til 142 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1959243 |
| Formel vægt | 181.15 |
| Procent renhed | 99% |