Få mere at vide
2-Nitromesitylene, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15244288 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15244288 5 g 5g
15234288 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15244288 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453070050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 603-71-4
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
InChI nøgle SCEKDQTVGHRSNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitromesitylene, nitromesitylene, mononitromesitylene, mesitylene, 2-nitro, benzene, 1,3,5-trimethyl-2-nitro, 2,4,6-trimethylnitrobenzene, 2,4,6-trimethyl-1-nitrobenzene, benzene,1,3,5-trimethyl-2-nitro, 1,3,5-trimethyl-2-nitro-benzene, 2,6-trimethylnitrobenzene
PubChem CID 69051
IUPAC navn 1,3,5-trimethyl-2-nitrobenzene
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)[N+](=O)[O-])C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitromesitylene
Smeltepunkt 41.0°C to 45.5°C
Flammepunkt 86°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 165.19
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitromesitylene, 99%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.