Få mere at vide
2-Nitrofluorene-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrofluorene (D9) |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9NO2/c15-14(16)11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D2,8D |
| Formel vægt | 220.1198 |