Få mere at vide
2-Nitrobenzylamin hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11443148
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443148 5 g 5g
11433148 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18900.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 24835-08-3 | C7H9ClN2O2 | 188,611 g/mol
2-nitrobenzylaminhydrochlorid kan anvendes i kemiske synteseundersøgelser. Også reaktant involveret i syntese af tetrahydroisoquinoliner via Heck-aza-Michael-reaktioner, aminomethylphenylamin-stilladser til faktor Xa-hæmning, squaryliamider til mannosyltransferase-hæmning og fluorescerende to-foton-absorptionsbenzothiadiazolfarvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Nitrobenzylaminhydrochlorid kan bruges i kemiske synteseundersøgelser. Også reaktant involveret i syntese af tetrahydroisoquinoliner via Heck-aza-Michael-reaktioner, aminomethylphenylamin-stilladser til faktor Xa-hæmning, squaryliamider til mannosyltransferase-hæmning og fluorescerende to-foton-absorptionsbenzothiadiazolfarvestoffer.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24835-08-3
Molekylær formel C7H9ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 188.611
MDL nummer MFCD00136280
InChI nøgle BASJTVIZZDEQBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzylamine hydrochloride, 2-nitrophenyl methanamine hydrochloride, 1-2-nitrophenyl methanamine hydrochloride, 2-nitrobenzylamine hcl, 2-nitrobenzyl amine hcl, acmc-1co7n, o-nitrobenzylamine hydrochloride, 2-nitrobenzyl amine hydrochloride, 2-nitrobenzenemethanamine hydrochloride, 2-nitrophenyl methanaminehydrochloride
PubChem CID 12235442
IUPAC navn (2-nitrophenyl)methanamin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CN)[N+](=O)[O-].Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzylamine hydrochloride
Smeltepunkt 250 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 188.62
Procent renhed 98%