Få mere at vide
2-nitrobenzylbromid, 98+%
Artikelnummer. 11464484
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464484 100 g 100g
11444484 5 g 5g
11454484 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464484 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13127.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3958-60-9 | C7H6BrNO2 | 216,034 g/mol
2-Nitrobenzylbromid anvendes til fremstilling af S-2-nitrobenzyl-cystein ved reaktion med L-cystein. Det bruges også til introduktion af 2-nitrobenzyl-beskyttelsesgruppen i organisk syntese. Det spiller en vigtig rolle i produktionen af slimløsende middel. Yderligere anvendes det til at indkapsle ubeskyttede cysteinholdige eller thiophosphorylerede peptider i vandig opløsning. Ud over dette anvendes det til fremstilling af (R)- og (S)-3-amino-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-on.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Nitrobenzylbromid anvendes til fremstilling af S-2-nitrobenzyl-cystein ved reaktion med L-cystein. Det bruges også til introduktion af 2-nitrobenzyl-beskyttelsesgruppen i organisk syntese. Det spiller en vigtig rolle i produktionen af slimløsende middel. Yderligere anvendes det til at indkapsle ubeskyttede cysteinholdige eller thiophosphorylerede peptider i vandig opløsning. Ud over dette anvendes det til fremstilling af (R)- og (S)-3-amino-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-on.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med alkoholer, baser, aminer og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3958-60-9
Molekylær formel C7H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 216.034
MDL nummer MFCD00007184
InChI nøgle HXBMIQJOSHZCFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-nitrobenzene, o-nitrobenzyl bromide, alpha-bromo-2-nitrotoluene, 2-bromomethyl nitrobenzene, 1-bromomethyl-2-nitro-benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-nitro, ccris 7966, 2-nitro benzyl bromide, 2-nitro-benzyl bromide
PubChem CID 77569
IUPAC navn 1-(brommethyl)-2-nitrobenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CBr)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzyl bromide
Smeltepunkt 45 °C til 48 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 638991
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 216.04
Procent renhed ≥98%