Få mere at vide
2-nitrobenzylbromid, 98+%
Beskrivelse
2-Nitrobenzylbromid anvendes til fremstilling af S-2-nitrobenzyl-cystein ved reaktion med L-cystein. Det bruges også til introduktion af 2-nitrobenzyl-beskyttelsesgruppen i organisk syntese. Det spiller en vigtig rolle i produktionen af slimløsende middel. Yderligere anvendes det til at indkapsle ubeskyttede cysteinholdige eller thiophosphorylerede peptider i vandig opløsning. Ud over dette anvendes det til fremstilling af (R)- og (S)-3-amino-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-on.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Nitrobenzylbromid anvendes til fremstilling af S-2-nitrobenzyl-cystein ved reaktion med L-cystein. Det bruges også til introduktion af 2-nitrobenzyl-beskyttelsesgruppen i organisk syntese. Det spiller en vigtig rolle i produktionen af slimløsende middel. Yderligere anvendes det til at indkapsle ubeskyttede cysteinholdige eller thiophosphorylerede peptider i vandig opløsning. Ud over dette anvendes det til fremstilling af (R)- og (S)-3-amino-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-on.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med alkoholer, baser, aminer og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrobenzyl bromide |
| Smeltepunkt | 45 °C til 48 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 638991 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 216.04 |
| Procent renhed | ≥98% |