Få mere at vide
2-Nitrobenzyl alcohol, 97%
Beskrivelse
O-nitrobenzylgruppen (o-NB) anvendes ofte i polymer- og materialevidenskab. Det dækker brugen af baserede tværbindere til fotonedbrydelige hydrogeler, o-NB sidekædefunktionalisering i (blok)copolymerer, o-NB sidekædefunktionalisering til tyndfilmsmønstre, o-NB til selvsamlede monolag, fotospaltelige blokcopolymerer og fotospaltelige biokonjugater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
O-nitrobenzylgruppen (o-NB) bruges ofte i polymer- og materialevidenskab. Det dækker brugen af baserede tværbindere til fotonedbrydelige hydrogeler, o-NB sidekædefunktionalisering i (blok)copolymerer, o-NB sidekædefunktionalisering til tyndfilmsmønstre, o-NB til selvsamlede monolag, fotospaltelige blokcopolymerer og fotospaltelige biokonjugater.
Opløselighed Opløseligt i vand 5000 mg/L 20 grader Celsius.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrobenzyl alcohol |
| Smeltepunkt | 70°C to 74°C |
| Kogepunkt | 270°C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2046649 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water 5000mg/L 20 deg Celsius. |
| Formel vægt | 153.14 |
| Procent renhed | 97% |