Få mere at vide
2-Nitrobenzyl alcohol, 97%
Artikelnummer. 11482877
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482877 25 g 25g
11492877 100 g 100g
11402887 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15496.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 612-25-9 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
O-nitrobenzylgruppen (o-NB) anvendes ofte i polymer- og materialevidenskab. Det dækker brugen af baserede tværbindere til fotonedbrydelige hydrogeler, o-NB sidekædefunktionalisering i (blok)copolymerer, o-NB sidekædefunktionalisering til tyndfilmsmønstre, o-NB til selvsamlede monolag, fotospaltelige blokcopolymerer og fotospaltelige biokonjugater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
O-nitrobenzylgruppen (o-NB) bruges ofte i polymer- og materialevidenskab. Det dækker brugen af baserede tværbindere til fotonedbrydelige hydrogeler, o-NB sidekædefunktionalisering i (blok)copolymerer, o-NB sidekædefunktionalisering til tyndfilmsmønstre, o-NB til selvsamlede monolag, fotospaltelige blokcopolymerer og fotospaltelige biokonjugater.
Opløselighed Opløseligt i vand 5000 mg/L 20 grader Celsius.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 612-25-9
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.14
MDL nummer MFCD00007186
InChI nøgle BWRBVBFLFQKBPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzyl alcohol, 2-nitrophenyl methanol, o-nitrobenzyl alcohol, benzyl alcohol, o-nitro, benzenemethanol, 2-nitro, 2-nitrobenzenemethanol, o-hydroxymethylnitrobenzene, ccris 7967, benzenemethanol, nitro, 2-nitrophenyl methan-1-ol
PubChem CID 11923
IUPAC navn (2-nitrophenyl)methanol
SMIL OCC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzyl alcohol
Smeltepunkt 70°C to 74°C
Kogepunkt 270°C
Mængde 25 g
Beilstein 2046649
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water 5000mg/L 20 deg Celsius.
Formel vægt 153.14
Procent renhed 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Nitrobenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Consejos de prudencia
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Nitrobenzyl alcohol
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.