Få mere at vide
2-Nitrobenzyl alcohol, 97%
Artikelnummer. 10341624 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10341624 5 g Glasflaske 5g
10143560 25 g Glasflaske 25g
10697282 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10341624 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128510050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 612-25-9 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 612-25-9
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.14
MDL nummer MFCD00007186
InChI nøgle BWRBVBFLFQKBPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzyl alcohol, 2-nitrophenyl methanol, o-nitrobenzyl alcohol, benzyl alcohol, o-nitro, benzenemethanol, 2-nitro, 2-nitrobenzenemethanol, o-hydroxymethylnitrobenzene, ccris 7967, benzenemethanol, nitro, 2-nitrophenyl methan-1-ol
PubChem CID 11923
IUPAC navn (2-nitrophenyl)methanol
SMIL OCC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzyl alcohol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 69°C to 73°C
Farve Beige til Beige-Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4CH2OH
Mængde 5 g
Beilstein 06, 447
Formel vægt 153.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitrobenzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.